Få mere at vide
Phenanthrene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841681
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15841681 250 g
15831681 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15841681 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221220250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-01-8
Tekniske data
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Kogepunkt 336°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001168
Mængde 250 g
Synonym Phenanthrene, Phenanthrene
Molekylvægt (g/mol) 178.23