Få mere at vide
Phenanthrene-d10, TRC
Artikelnummer. 30428601
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30428601 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2948011G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenanthrene D10
CAS 1517-22-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 2H10
Mængde 1 g
Synonym Phenanthrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Phenanthrene-d10 (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuteriophenanthrene, Perdeuterated phenanthrene, Perdeuteriophenanthrene, Perdeuterophenanthrene, [2H10]Phenanthracene, Phenanthrene D10
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Molekylvægt (g/mol) 188.29
Formel vægt 188.141
Procent renhed >95