Description
Includes
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Phenanthrene-d10 | 1517-22-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene-d10 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| CAS | 1517-22-2, 75-09-2 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C14H10 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering |
| InChI nøgle | YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Show More |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug