Få mere at vide
Fenantren, 98%
Artikelnummer. 11351437
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351437 50 g 50g
11361437 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01921.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Phenanthrene bruges generelt til farvestofproduktion, syntetisk harpiks, konserveringsmiddel. Det bruges også i agrokemiske og farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i ether, benzen, chloroform, toluen. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Håndter og opbevar under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-01-8
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001168
InChI nøgle YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC navn fenanthren
SMIL C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenanthrene
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Tæthed 1.179
Kogepunkt 340 °C
Flammepunkt 171 °C (339 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1905428
Merck Index 14,7212
Opløselighedsinformation Opløseligt i ether, benzen, kloroform, toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 178.23
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenanthrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene