Få mere at vide
Phenanthrene, 97%
Artikelnummer. 10745241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745241 5 g Glasflaske 5g
10205040 50 g Plastflaske 50g
10183320 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10745241 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 130090050
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-01-8
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001168
InChI nøgle YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC navn fenanthren
SMIL C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Phenanthrene
Navn note 98+%
Smeltepunkt 95 °C til 101 °C
Farve Hvid til Grå
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 336 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 05, 667
Merck Index 15, 7326
Specifik vægtfylde 1.063
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i eddikesyre, opløselig i alkohol, ether, benzen og kulstof, disulfid
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.