Få mere at vide
Phenanthren, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183320 500 g Plastflaske 500g
10745241 5 g Glasflaske 5g
10205040 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130095000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-01-8
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001168
InChI nøgle YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC navn fenanthren
SMIL C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenanthrene
Navn note 98+%
Smeltepunkt 95°C to 101°C
Farve Hvid til Grå
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 336°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 05, 667
Merck Index 15, 7326
Specifik vægtfylde 1.063
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver