missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenanthren-9-boronsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7034847
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15419287

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52546.03

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 68572-87-2 | C14H11BO2 | 222.05 g/mol

Phenanthren-9-boronsyre som reaktant er involveret i syntesen af store polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) og elektronrige benzo[g,h,i]perylener. Det bruges også til fremstilling af FLAP-proteinhæmmere som antiinflammatoriske midler og aminoisoquinolinoner som PARP-2-selektive hæmmere. Som en reaktant er den involveret i homokoblingsreaktioner.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Phenanthren-9-boronsyre som reaktant er involveret i syntesen af store polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) og elektronrige benzo[g,h,i]perylener. Det bruges også til fremstilling af FLAP-proteinhæmmere som antiinflammatoriske midler og aminoisoquinolinoner som PARP-2-selektive hæmmere. Som en reaktant er den involveret i homokoblingsreaktioner.

Opløselighed
Opløselig i DMSO.

Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68572-87-2
Molekylær formel C14H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 222.05
MDL nummer MFCD00143524
InChI nøgle JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthreneboronic acid, 9-phenanthracenylboronic acid, phenanthrene-9-boronic acid, 9-phenanthrenylboronic acid, 9-phenanthrene boronic acid, 9-phenanthreneboronicacid, 9-phenanthrylboronic acid, boronic acid, 9-phenanthrenyl, phenanthracene-9-boronic acid, phenanthreneboronicacid
PubChem CID 11775704
IUPAC navn phenanthren-9-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenanthrene-9-boronic acid
Smeltepunkt 254°C to 256°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
Formel vægt 222.05
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.