Få mere at vide
Phenantren-9-boronsyre, 97%
Artikelnummer. 15429287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429287 5 g 5g
15419287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52546.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
CAS: 68572-87-2 | C14H11BO2 | 222,05 g/mol
Phenanthren-9-boronsyre som reaktant er involveret i syntesen af store polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) og elektronrige benzo[g,h,i]perylener. Det bruges også til fremstilling af FLAP-proteinhæmmere som antiinflammatoriske midler og aminoisoquinolinoner som PARP-2-selektive hæmmere. Som en reaktant er den involveret i homokoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenanthren-9-boronsyre som reaktant er involveret i syntesen af store polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) og elektronrige benzo[g,h,i]perylener. Det bruges også til fremstilling af FLAP-proteinhæmmere som antiinflammatoriske midler og aminoisoquinolinoner som PARP-2-selektive hæmmere. Som en reaktant er den involveret i homokoblingsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68572-87-2
Molekylær formel C14H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 222.05
MDL nummer MFCD00143524
InChI nøgle JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthreneboronic acid, 9-phenanthracenylboronic acid, phenanthrene-9-boronic acid, 9-phenanthrenylboronic acid, 9-phenanthrene boronic acid, 9-phenanthreneboronicacid, 9-phenanthrylboronic acid, boronic acid, 9-phenanthrenyl, phenanthracene-9-boronic acid, phenanthreneboronicacid
PubChem CID 11775704
IUPAC navn phenanthren-9-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenanthrene-9-boronic acid
Smeltepunkt 254 °C til 256 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO.
Formel vægt 222.05
Procent renhed 97%