Få mere at vide
Phenantren-9-boronsyre, 97%
Beskrivelse
Phenanthren-9-boronsyre som reaktant er involveret i syntesen af store polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) og elektronrige benzo[g,h,i]perylener. Det bruges også til fremstilling af FLAP-proteinhæmmere som antiinflammatoriske midler og aminoisoquinolinoner som PARP-2-selektive hæmmere. Som en reaktant er den involveret i homokoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenanthren-9-boronsyre som reaktant er involveret i syntesen af store polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) og elektronrige benzo[g,h,i]perylener. Det bruges også til fremstilling af FLAP-proteinhæmmere som antiinflammatoriske midler og aminoisoquinolinoner som PARP-2-selektive hæmmere. Som en reaktant er den involveret i homokoblingsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene-9-boronic acid |
| Smeltepunkt | 254 °C til 256 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO. |
| Formel vægt | 222.05 |
| Procent renhed | 97% |