Få mere at vide
Phenanthrene-9,10-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene-9,10-dione |
| CAS | 84-11-7 |
| Molekylær formel | C14H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00001163 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Procent renhed | 98% |