missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenanthrene-9,10-13C2, TRC

Artikelnummer. 30425550
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425550 1 mg
30423140 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2948041MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 334973-64-7
Molekylær formel C1213C2H10
Molekylvægt (g/mol) 180.21
Synonym [3]Helicene-9,10-13C2, NSC 26256-9,10-13C2, Ravatite-9,10-13C2
IUPAC navn phenanthrene
SMIL C12=CC=CC=C1C3=C(C=CC=C3)[13CH]=[13CH]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenanthrene-9,10-13C2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1
Formel vægt 180.085
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.