Få mere at vide
Phenanthrene-13C6 (Contain ~5% unlabeled), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene-13C6 |
| CAS | 1189955-53-0 |
| Molekylær formel | 13C6 C8 H10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phenanthrene 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,3+1,5+1,7+1,11+1,13+1 |
| SMIL | [13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)ccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | phenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vægt | 184.0984 |