missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenamiphos, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16380148 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16380148 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16380148 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3014

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Indeholder

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Phenamiphos22224-92-61000μg/mL

Certificeringer

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA Complaint

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenamiphos
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 22224-92-6, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C13H22NO3PS
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZCJPOPBZHLUFHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOP(=O)(NC(C)C)OC1=CC(=C(C=C1)SC)C
IUPAC navn N-[ethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)phosphoryl]propan-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 303.357
PubChem CID 31070
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:38680
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenamiphos
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol

Product intended for laboratory use only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.