Learn More
Phenamacril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenamacril |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-2-16-12(15)10(8-13)11(14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,14H2,1H3/b11-10- |
| Formel vægt | 216.0899 |