Få mere at vide
Phenacetin, Mikromol™
Beskrivelse
Phenacetin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenacetin |
| CAS | 62-44-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenacetin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-ethoxyphenyl)acetamid |
| Vis mere |