Learn More
Phenacetin, MedChemExpress
Product Code. 16470948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16470948 5 g 5g
16402199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470948 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYB0476
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Spezifikation
Chemical Name or Material Phenacetin
CAS 62-44-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H13NO2
Quantity 5 g
Synonym Acetophenetidin
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Formula Weight 179.22
Percent Purity 99.54%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.