Få mere at vide
Phenacetin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenacetin-d5 |
| CAS | 69323-74-6 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H8 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Acetamide','N-[4-(ethoxy-d5)phenyl]- (9CI), N-[4-(Ethoxy-d5)phenyl]acetamide, Phenacetin-d5, Phenacetin-D5 (ethoxy-D5), p-Acetophenetidide-d5, 4-(Acetylamino)phenetole-d5, 4-Ethoxyacetanilide-d5, N-Acetyl-4-(ethoxy-d5)aniline, N-Acetyl-p-phenetidine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.25 |
| Formel vægt | 184.126 |