missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenacetin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenacetin-d3 |
| CAS | 60902-27-4 |
| Molekylær formel | C10H10D3NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide-d3, p-Acetophenetidide-d3, 4-(Acetyl-d3-amino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetyl-d3-aminobenzene, 4-Ethoxyacet-d3-anilide, 4'-Ethoxyacet-d3-anilide, Aceto-d3-4-phenetidine, Aceto-d3-phenetidin, Aceto-d3-phenetidine, Aceto-d3-phenetin, Acet-d3-phenetidin, Fenidina-d3, Fenina-d3, Kalmin-d3, N-Acetyl-d3-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-d3-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-d3-p-phenetidine, NSC 7651-d3, Pertonal-d3, Phenacetine-d3, Phenazetin-d3, Phenedina-d3, Phenidin-d3, Phenin-d3, p-Ethoxyacet-d3-anilide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3 |
| SMIL | O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OCC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.23 |
| Formel vægt | 182.1135 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?