missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phellodendrine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30424689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424689 10 mg
30422975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29456510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 104112-82-5
Molekylær formel C20H24ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 377.87
Synonym (7S-cis)5,8,13,13a-Tetrahydro-2,11-dihydroxy-3,10-dimethoxy-7-methyl-6H-Dibenzo[a,g]quinolizinium Chloride,
IUPAC navn (7S,13aS)-3,10-dimethoxy-7-methyl-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium-2,11-diol;chloride
SMIL [Cl-].COc1cc2CC[N@@+]3(C)Cc4cc(OC)c(O)cc4C[C@H]3c2cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phellodendrine Chloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21-;/m0./s1
Formel vægt 377.1394
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.