Få mere at vide
MedChemExpress Phe-Met-Arg-Phe amide trifluoroacetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 159237-99-7 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 826.81 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (120.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (24.19 mM∣Need ultrasonic) |