Få mere at vide
Phe-Arg-Beta-naphthylamid Dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 518.2 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |