Få mere at vide
Phe-Arg-Beta-naphthylamid Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30419241
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419241 25 mg
30425909 100 mg
30413472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99842525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100929-99-5
Molekylær formel C25H32Cl2N6O2
Molekylvægt (g/mol) 519.47
Synonym L-Phenylalanyl-N-2-naphthalenyl-L-argininamide Dihydrochloride
IUPAC navn (S)-2-((S)-2-amino-3-fenylpropanamido)-5-guanidino-N-(nafthalen-2-yl)pentanamiddihydrochlorid
SMIL N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)=O)=O)CC3=CC=CC=C3.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Mængde 25 mg
Formel vægt 518.2