Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ Precast IEF Gels
Artikelnummer. p-8933005 Shop alle Cytiva produkter
pH-område:
pH 3 til 9
pH 4 til 6,5
pH 5 til 8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11768458
Brand: Cytiva 17054501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Precast homogeneous gels containing Pharmalyte as carrier ampholyte to generate stable, linear pH gradients with uniform conductivity across the entire pH range and allow high field strengths for high resolution separations.
  • PhastGel IEF gels
  • Homogeneous gels in various pH ranges for separations of proteins by isoelectric point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 125°C
Kassettemateriale Polyester
Oversigt PhastGel IEF – 5-8
Gel procent 2 to 6%
Gel tykkelse 0.45 mm
Gel Type Pharmalyte
pH-område pH 5 til 8
Produkttype IEF Gel
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde pH 5 to 8
Adskillelsestype Isoelectric Focusing
Formulering Containing 2 to 6% Pharmalyte as carrier Ampholyte
Til brug med (applikation) Charecterizing and Analysing Mixtures of Proteins with Smaller PI Differentials
Materiale GelBond polyester film
Smeltetemperatur 82° to 86°C
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Mængde 10/Pk.
Opbevaringskrav 4 - 8°C
Tykkelse (engelsk) 0.017 in.
Længde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) Gel 4.8 cm
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Bredde (engelsk) Gel 1.9 in.
Bredde (metrisk) 48 mm
Bredde (metrisk) Gel 5 cm
Højde (engelsk) 1.88 in.
Højde (metrisk) 4.8 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PhastGel IEF - 5-8
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide