Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ Precast IEF Gels
Artikelnummer. 11768458 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
pH 3 til 9
pH 4 til 6,5
pH 5 til 8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11768458 pH 5 til 8 Pakke med 10
10546764 pH 4 til 6,5 Pakke med 10
10678225 pH 3 til 9 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11768458 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17054501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Precast homogeneous gels containing Pharmalyte as carrier ampholyte to generate stable, linear pH gradients with uniform conductivity across the entire pH range and allow high field strengths for high resolution separations.
  • PhastGel IEF gels
  • Homogeneous gels in various pH ranges for separations of proteins by isoelectric point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 125°C
Kassettemateriale Polyester
Oversigt PhastGel IEF – 5-8
Gel procent 2 to 6%
Gel tykkelse 0.45 mm
Gel Type Pharmalyte
pH-område pH 5 til 8
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde pH 5 to 8
Adskillelsestype Isoelectric Focusing
Formulering Containing 2 to 6% Pharmalyte as carrier Ampholyte
Til brug med (applikation) Charecterizing and Analysing Mixtures of Proteins with Smaller PI Differentials
Materiale GelBond polyester film
Smeltetemperatur 82° to 86°C
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Mængde 10/Pk.
Opbevaringskrav 4 - 8°C
Tykkelse (engelsk) 0.017 in.
Længde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) Gel 4.8 cm
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Bredde (engelsk) Gel 1.9 in.
Bredde (metrisk) 48 mm
Bredde (metrisk) Gel 5 cm
Højde (engelsk) 1.88 in.
Højde (metrisk) 4.8 cm
Produkttype IEF Gel
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PhastGel IEF - 5-8
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide