Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ Buffer Strips
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2-pak
20 strimler
Til brug med (applikation):
Gelelektroforese
Produkttype:
Holder til bufferstrimmel
PhastGel Buffer strips - native
PhastGel Bufferstrimler - Sikkerhedsdatablad
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Beskrivelse
- PhastGel Buffer Strips are available in three types – PhastGel DNA, PhastGel SDS, and PhastGel Native
- Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels.
- Save time and improve reproducibility with precast gels, buffer strips, and staining kits.
- Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 0.2M Tricine, 0.2M Tris, 0.55% SDS, pH 8.1 |
| Farve | Colorless |
| Til brug med (udstyr) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |
| Produkttype | PhastGel Bufferstrimler - Sikkerhedsdatablad |
| Form | Solid |
| Formulering | N-(Tri(Hydroxymethyl)Methyl)Glycine 1 to 5%, Trometamol 1 to 5% |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Mængde | 20 strimler |
| Opbevaringskrav | 4° to 8°C |
| Tilstrækkelig til | 10 PhastGel™ |