Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ Buffer Strips
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2-pak
20 strimler
Til brug med (applikation):
Gelelektroforese
Produkttype:
Holder til bufferstrimmel
PhastGel Buffer strips - native
PhastGel Bufferstrimler - Sikkerhedsdatablad
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Beskrivelse
- Ready made buffer strips eliminate the need to prepare electrophoresis buffers
- Supplied as 10X pairs - for both cathode and anode
- Choice of Native or Denaturing (SDS) buffer systems
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 0.88M L-alanine, 0.25M Tris, pH 8.8 |
| Farve | Colorless |
| Til brug med (udstyr) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |
| Produkttype | PhastGel Buffer strips - native |
| Form | Solid |
| Formulering | Trometamol 1 to 5% |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Mængde | 20 strimler |
| Opbevaringskrav | 4° to 8°C |
| Tilstrækkelig til | 10 PhastGel™ |