Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ Buffer Strips
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2-pak
20 Strips
20 strimler
Til brug med (applikation):
Gel Electrophoresis
Gelelektroforese
Produkttype:
Holder til bufferstrimmel
PhastGel Buffer strips - native
PhastGel Buffer strips-SDS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Beskrivelse
- Ready made buffer strips eliminate the need to prepare electrophoresis buffers
- Supplied as 10X pairs - for both cathode and anode
- Choice of Native or Denaturing (SDS) buffer systems
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |
| Produkttype | Holder til bufferstrimmel |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Mængde | 2-pak |