Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ 7.5%, Tris-Acetate, 0.45 mm, Protein Gel
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels
- Separate proteins and peptides on denaturing and native
- Save time and improve reproducibility using precast gels with native or denaturing buffer strips and staining kits, buffer strips, and staining kits
- Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
- Gels are cast on a plastic backing for ease of handling
PhastGel homogenous gels
- Available in 7.5%, 12.5%, and 20% polyacrylamide with stacking gel, for flexibility in separation, extending the resolution between proteins within a narrow MW range
- A high density PhastGel (20%) is also available containing PEG to optimise separations below Mr 20000 increasing resolution
PhastGel gradient gels
- Available in concentration gradients of 4-15%,10-15% and 8-25% with stacking gel, for separation of complex mixtures, giving a good overall view of total composition within a sample
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 125°C |
| Kassettemateriale | Polyester |
| Oversigt | PhastGel Homogeneous – 7.5 |
| Gel procent | 7.5% |
| Gel tykkelse | 0.45 mm |
| Gel Type | Tris-Acetate |
| Produkttype | Homogeneous Page |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 70 to 230 Mr |
| Adskillelsestype | Denaturing, Native |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PhastGel Homogenous 7.5
- Fare||
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH208-Indeholder Acrylamide. Kan udløse allergisk reaktion.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide