Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ 4 to 15%, Tris-Acetate, 0.45 mm, Protein Gel
Artikelnummer. 10734927 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10734927
Brand: Cytiva 17067801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Separation Range: 70 Mr; Separation Type: Denaturing, Native
  • Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels
  • Separate proteins and peptides on denaturing and native
  • Save time and improve reproducibility using precast gels with native or denaturing buffer strips and staining kits, buffer strips, and staining kits
  • Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
  • Gels are cast on a plastic backing for ease of handling
PhastGel homogenous gels
  • Available in 7.5%, 12.5%, and 20% polyacrylamide with stacking gel, for flexibility in separation, extending the resolution between proteins within a narrow MW range
  • A high density PhastGel (20%) is also available containing PEG to optimise separations below Mr 20000 increasing resolution
PhastGel gradient gels
  • Available in concentration gradients of 4-15%,10-15% and 8-25% with stacking gel, for separation of complex mixtures, giving a good overall view of total composition within a sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 125°C
Kassettemateriale Polyester
Oversigt PhastGel Gradient – 4-15
Gel procent 4 to 15%
Gel tykkelse 0.45 mm
Gel Type Tris-Acetate
Produkttype Gradient Page
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 70 Mr
Adskillelsestype Denaturing, Native
Til brug med (applikation) Analytical Chemistry and Research
Materiale GelBond polyester film
Smeltetemperatur 82° to 86°C
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Mængde 10 stk./pakke
Stablezone 4.5% T/3% C
Opbevaringskrav 4 to 8°C
Tykkelse (engelsk) 0.017 in.
Længde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) Gel 4.5 cm
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Bredde (engelsk) Gel 1.9 in.
Bredde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) Gel 5 cm
Højde (engelsk) 1.77 in.
Højde (metrisk) 4.5 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PhastGel Gradient - 4-15
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder Acrylamide. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide
  • UNKNOWN ACUTE-85% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 85% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.