Få mere at vide
Cytiva PhastGel™ 20%, Tris-Acetate, 0.45 mm, Protein Gel
Artikelnummer. 11718468 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11718468
Brand: Cytiva 17062401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Separation Range: 10 to 50 Mr; Separation Type: Denaturing, Native
  • Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels
  • Separate proteins and peptides on denaturing and native
  • Save time and improve reproducibility using precast gels with native or denaturing buffer strips and staining kits, buffer strips, and staining kits
  • Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
  • Gels are cast on a plastic backing for ease of handling
PhastGel homogenous gels
  • Available in 7.5%, 12.5%, and 20% polyacrylamide with stacking gel, for flexibility in separation, extending the resolution between proteins within a narrow MW range
  • A high density PhastGel (20%) is also available containing PEG to optimise separations below Mr 20000 increasing resolution
PhastGel gradient gels
  • Available in concentration gradients of 4-15%,10-15% and 8-25% with stacking gel, for separation of complex mixtures, giving a good overall view of total composition within a sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 125°C
Kassettemateriale Polyester
Oversigt PhastGel Homogeneous – 20
Gel procent 20%
Gel tykkelse 0.45 mm
Gel Type Tris-Acetate
Produkttype Homogeneous Page
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 10 to 50 Mr
Adskillelsestype Denaturing, Native
Til brug med (applikation) Analytical Chemistry and Research
Materiale GelBond polyester film
Smeltetemperatur 82° to 86°C
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Mængde 10 stk./pakke
Stablezone 7.5% T/2% C
Opbevaringskrav 4 - 8°C
Tykkelse (engelsk) 0.017 in.
Længde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) Gel 5.0 cm
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Bredde (engelsk) Gel 1.9 in.
Bredde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) Gel 5.1 cm
Højde (engelsk) 2 in.
Højde (metrisk) 5.1 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PhastGel Homogenous 20
Signalord
  • Fare||
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder Acrylamide. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide
  • UNKNOWN ACUTE-85% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 85% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
  • REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug