Få mere at vide
Fisherbrand™ pHast Temp™ Mikro-pH elektrode
Artikelnummer. 11779808 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11779808 Fast kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 11779808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1308.21 DKK
    749.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 558.86 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til måling i små mængder.
  • Kompatibel med de fleste pH-målere
  • Elektrolyt KCl 4M + AgCl
  • Diameter på 6 eller 8 mm
  • Fås med 1m BNC-kabel eller DIN-stik
  • Temp elektrode pHast: Anbefales til lav eller høj temperaturmåling (− 5 til+ °100 C) eller ved hurtig temperaturvariation
Tekniske data
Konnektortyper Fast kabel
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) krop 6 mm