Få mere at vide
Fisherbrand™ pHast Clean™ Elektrode med 1m BNC-kabel, epoxy
Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale:
Epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC kabel |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | Standard elektrode |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |