Få mere at vide
Motic™ Fasestop 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X)
Artikelnummer. 15465362
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AE31E mikroskop, 10X, 20X, 40X faseobjektiver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15465362 AE31E mikroskop, 10X, 20X, 40X faseobjektiver Hver
1 options
Artikelnummer. 15465362 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101000202421
Brug fasekontrast til at forbedre visualiseringen af gennemsigtige prøver. Motic™ Phase Stop 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X) er et ringformet lysstop, der passer i din kondensator.
  • Forøg kontrast og detaljediskrimination uden farvning eller fiksering, hvilket muliggør undersøgelse af levende celler.
  • Skal matches og justeres til objektivfasepladen.
Tekniske data
Type Fasestop annulus
Oversigt 0.5 Ph1 (10X, 20X, 40X)
Til brug med (udstyr) AE31E mikroskop, 10X, 20X, 40X faseobjektiver