Få mere at vide
Motic™ Faseskyder, tom
Artikelnummer. 11712358
Skift visning
Type:
Faseskyder, tom
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
11712358 Faseskyder, tom Hver
1 options
Artikelnummer. 11712358
Brand: Motic™ 1101009700092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug fasekontrast til at forbedre visualiseringen af gennemsigtige prøver. Motic™ Phase skyder, Empty er en centrerbar, tre-positions faseskyder.
  • Forøg kontrast og detaljediskrimination uden farvning eller fiksering, hvilket muliggør undersøgelse af levende celler.
  • Skal matches og justeres til objektivfasepladen.
Tekniske data
Type Faseskyder, tom