Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTL Adskillelsessøjle
Artikelnummer. 12834301 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12834301 15 mL Pakke med 100
12811031 6 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12834301 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730736
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Adskil forbindelser med tyngdestrømsfaseseparation. Chromabond™ PTL Separationssøjler kommer i en række forskellige kapaciteter til opløsningsmidler, der er lettere end vand.
  • Automatisk adskillelse af en tofaset blanding uden skilletragt
  • Tofaseblandinger påføres fuldstændigt på søjlen, og fasegrænsen bestemmes uden yderligere arbejde.
  • Den specielle membran stopper automatisk flowet, når den nederste fase er passeret.
  • Den øverste fase forbliver i kolonnen, så begge faser er tilgængelige for yderligere analyse.
  • Kolonner må ikke køres med vakuum eller tryk
  • PTL for opløsningsmidler, der er lettere end vand, f.eks. for diethylether, hexan maksimal størrelse 70 mL
Tekniske data
Materiale PTL
Mængde 100 Pk.
Til brug med (applikation) Gravity Flow faseadskillelse
Type Faseadskillelseskolonne
Prøvevolumen 15 mL
Kapacitet (metrisk) 15 mL