Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTL Adskillelsessøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Automatisk adskillelse af en tofaset blanding uden skilletragt
- Tofaseblandinger påføres fuldstændigt på søjlen, og fasegrænsen bestemmes uden yderligere arbejde.
- Den specielle membran stopper automatisk flowet, når den nederste fase er passeret.
- Den øverste fase forbliver i kolonnen, så begge faser er tilgængelige for yderligere analyse.
- Kolonner må ikke køres med vakuum eller tryk
- PTL for opløsningsmidler, der er lettere end vand, f.eks. for diethylether, hexan maksimal størrelse 70 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Materiale | PTL |
| Mængde | 100 Pk. |
| Til brug med (applikation) | Gravity Flow faseadskillelse |
| Type | Faseadskillelseskolonne |
| Prøvevolumen | 6 mL |