Få mere at vide
Fisherbrand™ Faseadskillende papir, karakter: 902
Artikelnummer. p-8003190 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11794033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til adskillelse af vandige opløsninger fra organiske opløsninger
  • Hydrofobisk, med silikoneimprægneret papir
  • Den organiske fase gennemtrænger filteret, mens den vandige fase, faste stoffers komponenter tilbageholdes
  • Anvendes som engangsskilletragt
  • Densitet af organisk fase har ingen indflydelse på adskillelsesprocessen
Tekniske data
Basisvægt 85 g/m 2
Certificeringer/compliance DIN 53137
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Adskillelse af vandige opløsninger fra organiske opløsninger, Anvendes som engangsskilletragt
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Type Faseadskillende papir
Diameter (metrisk) 150 mm