Få mere at vide
Fisherbrand™ Faseadskillende papir, karakter: 902
Artikelnummer. 11794033 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11794033 150 mm Pakke med 100
11784033 125 mm Pakke med 100
11704043 185 mm Pakke med 100
11715485 70 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11794033
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til adskillelse af vandige opløsninger fra organiske opløsninger
  • Hydrofobisk, med silikoneimprægneret papir
  • Den organiske fase gennemtrænger filteret, mens den vandige fase, faste stoffers komponenter tilbageholdes
  • Anvendes som engangsskilletragt
  • Densitet af organisk fase har ingen indflydelse på adskillelsesprocessen
Tekniske data
Basisvægt 85 g/m 2
Certificeringer/compliance DIN 53137
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Adskillelse af vandige opløsninger fra organiske opløsninger, Anvendes som engangsskilletragt
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Type Faseadskillende papir
Diameter (metrisk) 150 mm