Få mere at vide
Motic™ Fasekontrasttilbehør 10X
Artikelnummer. 15495122
Skift visning
Til brug med (udstyr):
10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15495122 10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper Hver
1 options
Artikelnummer. 15495122 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 12220266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 DKK
    593.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.57 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Nyttig til at forbedre visualiseringen af transparente prøver via fasekontrast. Motic™ Phase Contrast Attachment 10X er en enkel, plug-in type vedhæftning.
  • Forbedre visualiseringen af gennemsigtige prøver.
  • Enkel, plug-in-type vedhæftning.
  • Til brug med 10X objektiv.
Tekniske data
Type Phase Contrast Plug-in Vedhæftning
Til brug med (udstyr) 10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper