Få mere at vide
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Change Soft Cold Packs
Artikelnummer. p-8010435 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B x H):
17.1 x 10.2 x 2.5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 12328717
Brand: Cole-Parmer™ 0634774
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse kolde pakker til produkter, der kræver en nøjagtig, ensartet temperatur. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Soft Cold Packs er fremstillet med lamineret, metalliseret film yderside for at modstå punkteringer og give en strålevarmebarriere. Holder femten procent længere end standard gelpakker.
  • Fås i 30 og& grader;10 °F (& grader;1 og& grader;23 °C) formuleringer.
  • Højteknologisk faseændringsformel vender tilbage til geltilstand, når den er optøet.
  • Ikke-giftig og genanvendelig
Tekniske data
Type Phase Change Cold Pack
Til brug med (applikation) Hold følsomme materialer ved nøjagtig og ensartet temperatur. Flaskekapacitet 354,9 ml. Ikke-giftig og genanvendelig
Materiale Lamineret, metalliseret film
Dimensioner (L x B x H) 171 x 102 x 25 mm
Temperatur (engelsk) Drift 30 °F
Temperatur (metrisk) Drift Min. -1 °C