Få mere at vide
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Change Soft Cold Packs
Artikelnummer. 12358717 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
17.1 x 10.2 x 2.5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12358717 17.1 x 10.2 x 2.5 cm Pakke med 24
12328717 171 x 102 x 25 mm Pakke med 24
12338717 191 x 165 x 25 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12358717 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0634781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    485.89 DKK / Pakke med 24
    Spare 221.11 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Brug disse kolde pakker til produkter, der kræver en nøjagtig, ensartet temperatur. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Soft Cold Packs er fremstillet med lamineret, metalliseret film yderside for at modstå punkteringer og give en strålevarmebarriere. Holder femten procent længere end standard gelpakker.
  • Fås i 30 og& grader;10 °F (& grader;1 og& grader;23 °C) formuleringer.
  • Højteknologisk faseændringsformel vender tilbage til geltilstand, når den er optøet.
  • Ikke-giftig og genanvendelig
Tekniske data
Vægt (metrisk) 340 g
Dimensioner (L x B x H) 17.1 x 10.2 x 2.5 cm