Beskrivelse
- Fås i 30 og& grader;10 °F (& grader;1 og& grader;23 °C) formuleringer.
- Højteknologisk faseændringsformel vender tilbage til geltilstand, når den er optøet.
- Ikke-giftig og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Frysepunkt | -1 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 191 x 165 x 25 mm |