Beskrivelse
- Fås i 30 og& grader;10 °F (& grader;1 og& grader;23 °C) formuleringer.
- Højteknologisk faseændringsformel vender tilbage til geltilstand, når den er optøet.
- Ikke-giftig og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Faseændrings-koldpakke |
| Til brug med (applikation) | Hold følsomme materialer ved nøjagtig og ensartet temperatur. Flaskekapacitet 354,9 ml. Ikke-giftig og genanvendelig |
| Materiale | Lamineret, metalliseret film |
| Dimensioner (L x B x H) | 171 x 102 x 25 mm |
| Temperatur (engelsk) Drift | 30 °F |
| Temperatur (metrisk) Drift | Min. -1 °C |