Få mere at vide
Motic™ Fasecentreringsteleskop
Brug fasekontrast til at forbedre visualiseringen af gennemsigtige prøver. Motic™ Phase Centreing Telescope giver dig mulighed for at se en fast fasering til kondensatorjustering.
Brand:  Motic™ 12220280
593.51 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Produktkode 15405132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.00 DKK
    751.78 DKK / Hver
    Spare 2.22 DKK
    0.29% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Bruges til at justere annulus og objektiv for korrekt fasekontrastvisning.
  • Forbedre visualiseringen af gennemsigtige prøver.
Tekniske data
Tekniske data
DMW-BI, B3, B1, B1-223ASC, B3-223PL mikroskoper
23.2 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Motic™ Fasecentreringsteleskop > OD: 23 mm