Få mere at vide
BD Pharmingen™ Indo-1 AM farvestof
Artikelnummer. 15824579
Skift visning
Mængde:
500μ g
Artikelnummer. Mængde
15824579 500μ g
1 options
Artikelnummer. 15824579 Leverandør BD Leverandørnr. 565879
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellegennemtrængende farvestof, der kan bruges til at måle intracellulær ioniseret calciumkoncentration, [Ca 2+ ]i. Indo-1 AM er et ratiometrisk farvestof: med UV-excitation kan forholdet mellem emission omkring 410 nm og emission omkring 485 nm bruges til at måle intracellulær ioniseret calciumkoncentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Mængde 500μ g