Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, PharMed™ BPT
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ikke-giftig
- Ikke-hæmolytisk
- Ekstremt lav permeabilitet
- Modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier
- Varmeforseglelig, limbar og formbar
- Uigennemsigtig beige
- Elastomer er FDA-kompatibel og opfylder USP Klasse VI krav
- Rør er fremstillet iht GMP
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 3A; europæisk farmakopé; NSF-51; Ikke-DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; Ikke-phthalat; USP |
| Oversigt | Ikke-toksisk; Ikke-hæmolytisk; Ekstremt lav permeabilitet |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Materiale | PharMed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver. |
| Vis mere |