Få mere at vide
Masterflex™ PharMed Uigennemsigtig slange
Artikelnummer. 13283339
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13283339
Brand: Masterflex™ 9688018
Kun null tilbage
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 19.1 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 11 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C