Få mere at vide
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-stop rør
Artikelnummer. 10098341
Slangestørrelse:
0,64 mm ID, 2,44 mm OD
0,76 m ID, 2,36 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10098341
Brand: Ismatec™ 9571424
Ideel slange til farmaceutiske og medicinske applikationer, herunder cellekultur og vævskulturarbejde, såvel som fødevarer. Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-stop slange kræver forlængelsesslange på både suge- og udløbssiden.
  • Ideel til produktionsfiltrering, fermentering og bioreaktorproceslinjer.
  • Meget lang levetid.
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk.
  • Uigennemtrængelig for normalt lys og UV-stråling
  • Velegnet til medicinske produkter og fødevarer.
  • Lav partikelafskæring.
  • Kan autoklaveres gentagne gange.
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering.
  • Møder USP klasse VI, FDA og NSF kriterier.
  • Potentiel udvaskning af additiver (smøremidler).
  • Applikationer
    • Syrer: Godt
    • Alkaliske opløsninger: Gode
    • Opløsningsmidler: Anbefales ikke
    • Tryk: Anbefales ikke
    • Viskøse medier: Gode
    • Sterile medier: Fremragende
  • Overholder: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF opført (Standard 51).
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15 psi) og 141 °C.
    • Gassterilisering med ethylenoxid.
    • Sterilisering med stråling op til 2,5 mrad.
    • Forsigtig:Brug en speciel slangeversion (svejsede propper) ved autoklavering af 2- eller 3-stops farvekodede slanger.
Ordreinfo
DiameterMetric Outside
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF opført (Standard 51)
Oversigt Farvekode: Sort-Sort
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.76 mm
Materiale PharMed Ismaprene
Diameter (metrisk) Udvendig 2.36 mm
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og medicinske anvendelser, fødevarer, cellekulturer og væv. Tre-stop slange til MS/CA kassetter.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 6 pcs./Pk.
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 0,76 m ID, 2,36 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 1200, O2 200, N2 80
Begrænsninger Potentiel udvaskning af additiver (smøremidler).
Farve Beige
Vakuum niveau Fremragende
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype 3-stop rør