Få mere at vide
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stop rør
Slangestørrelse:
0,38 mm ID, 2,18 mm OD
0,64 mm ID, 2,44 mm OD
0,89 mm ID, 2,49 mm OD
1,02 mm ID, 2,72 mm OD
1,42 mm ID, 3,10 mm OD
1,65 mm ID, 3,25 mm OD
2,54 mm ID, 4,24 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ideel til produktionsfiltrering, fermentering og bioreaktorproceslinjer.
- Meget lang levetid.
- Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk.
- Uigennemtrængelig for normalt lys og UV-stråling
- Velegnet til medicinske produkter og fødevarer.
- Lav partikelafskæring.
- Kan autoklaveres gentagne gange.
- Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering.
- Møder USP klasse VI, FDA og NSF kriterier.
- Potentiel udvaskning af additiver (smøremidler).
- Applikationer
- Syrer: Godt
- Alkaliske opløsninger: Gode
- Opløsningsmidler: Anbefales ikke
- Tryk: Anbefales ikke
- Viskøse medier: Gode
- Sterile medier: Fremragende
- Overholder: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF opført (Standard 51).
- Sterilisering
- Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15 psi) og 141 °C.
- Gassterilisering med ethylenoxid.
- Sterilisering med stråling op til 2,5 mrad.
- Forsigtig:Brug en speciel slangeversion (svejsede propper) ved autoklavering af 2- eller 3-stops farvekodede slanger.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF opført (Standard 51) |
| Oversigt | Farvekode: Gul-Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PharMed Ismaprene |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.84 mm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske og medicinske anvendelser, herunder cellekultur og vævskulturarbejde, samt fødevarer. CA kassetter. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Emballagemængde | 6 pcs./Pk. |
| Slangestørrelse | 1,42 mm ID, 3,10 mm OD |
| Vis mere |