Få mere at vide
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stop rør
Artikelnummer. 10308092
Slangestørrelse:
0,38 mm ID, 2,18 mm OD
0,64 mm ID, 2,44 mm OD
0,89 mm ID, 2,49 mm OD
1,02 mm ID, 2,72 mm OD
1,42 mm ID, 3,10 mm OD
1,65 mm ID, 3,25 mm OD
2,54 mm ID, 4,24 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10308092
Brand: Ismatec™ 9572334
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel slange til farmaceutiske og medicinske applikationer, herunder cellekultur og vævskulturarbejde, såvel som fødevarer. PharMed™ Ismaprene 2-stop slange kræver forlængerslange på både suge- og afgangssiden.
  • Ideel til produktionsfiltrering, fermentering og bioreaktorproceslinjer.
  • Meget lang levetid.
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk.
  • Uigennemtrængelig for normalt lys og UV-stråling
  • Velegnet til medicinske produkter og fødevarer.
  • Lav partikelafskæring.
  • Kan autoklaveres gentagne gange.
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering.
  • Møder USP klasse VI, FDA og NSF kriterier.
  • Potentiel udvaskning af additiver (smøremidler).
  • Applikationer
    • Syrer: Godt
    • Alkaliske opløsninger: Gode
    • Opløsningsmidler: Anbefales ikke
    • Tryk: Anbefales ikke
    • Viskøse medier: Gode
    • Sterile medier: Fremragende
  • Overholder: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF opført (Standard 51).
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15 psi) og 141 °C.
    • Gassterilisering med ethylenoxid.
    • Sterilisering med stråling op til 2,5 mrad.
    • Forsigtig:Brug en speciel slangeversion (svejsede propper) ved autoklavering af 2- eller 3-stops farvekodede slanger.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF opført (Standard 51)
Oversigt Farvekode: Gul-Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PharMed Ismaprene
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Tykkelse (metrisk) 0.84 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og medicinske anvendelser, herunder cellekultur og vævskulturarbejde, samt fødevarer. CA kassetter.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 6 pcs./Pk.
Slangestørrelse 1,42 mm ID, 3,10 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 1200, O2 200, N2 80
Begrænsninger Potentiel udvaskning af additiver (smøremidler).
Farve Beige
Vakuum niveau Fremragende
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype 2-stop rør